Learn More
Bel-Art™ Cuillères d’échantillonnage économiques SP Scienceware™ Sterileware™
En PS choc moulé pour offrir plus de durabilité et de solidité. Les cuillères d’échantillonnage économiques SP Scienceware™ Sterileware™ sont idéales pour prélever des petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de liquides.
14.65€ - 172.00€
Spécification
Type de produit | Cuillère d’échantillonnage |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11372174
|
Bel-Art™
F36740-0022 |
2,5 mL | Non stérile | 12/paquet |
15.90€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11382174
|
Bel-Art™
F36740-0023 |
5 mL | Non stérile | 12/paquet | N/A | N/A | N/A | |||||
11382164
|
Bel-Art™
F36740-0002 |
2,5 mL | Stérile | 100/paquet |
133.23€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11302174
|
Bel-Art™
F36740-0004 |
8 mL | Stérile | 100/paquet |
123.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11372164
|
Bel-Art™
F36740-0001 |
1,25 mL | Stérile | 100/paquet |
125.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11392164
|
Bel-Art™
F36740-0003 |
5 mL | Stérile | 100/paquet |
172.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11362174
|
Bel-Art™
F36740-0021 |
1,25 mL | Non stérile | 12/paquet |
14.65€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11392174
|
Bel-Art™
F36740-0024 |
8 mL | Non stérile | 12/paquet | N/A | N/A | N/A | |||||
12391359
|
Bel-Art™
F36740-0025 |
N/A | N/A | N/A | ||||||||
15550112
|
Bel-Art™
F36740-0510 |
20 ml | Stérile | 10/Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Moulés en polystyrène résistant à fort impact blanc pour une durabilité et une rigidité lors de l’échantillonnage de poudres compactes
- La forme à fond plat permet d’utiliser comme nacelle de pesée
- Pour un usage unique
Informations sur la commande
100 pelles enveloppées individuellement ou 12 pelles non stériles, conditionnées individuellement, par boîte
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
Non autoclavable |