Learn More
Bel-Art™ Cuillères d’échantillonnage économiques SP Scienceware™ Sterileware™
Code produit. 11372164 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,25 mL
2,5 mL
5 mL
8 mL
20 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
10/paquet
100/paquet
12/paquet
Conditionnement:
100 pièces
12 pièces
Pack de 10
Code produit. 11372164
Marque: Bel-Art™ F367400001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
En PS choc moulé pour offrir plus de durabilité et de solidité. Les cuillères d’échantillonnage économiques SP Scienceware™ Sterileware™ sont idéales pour prélever des petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de liquides.
  • Moulés en polystyrène résistant à fort impact blanc pour une durabilité et une rigidité lors de l’échantillonnage de poudres compactes
  • La forme à fond plat permet d’utiliser comme nacelle de pesée
  • Pour un usage unique
Order Info
100 pelles enveloppées individuellement ou 12 pelles non stériles, conditionnées individuellement, par boîte
Specifications
Quantité 100/paquet
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme Flat Bottom
Capacité (métrique) 1,25 mL
Couleur blanc
Certifications/Conformité FDA
Jetable Oui
Type de produit Cuillère d’échantillonnage
À utiliser avec (application) Conçu pour prélever des petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de liquides. Offre également durabilité et solidité lors de l’échantillonnage de poudres compactes.
Comprend Certificat de stérilisation
Matériau Polystyrène