Learn More
Bel-Art™ Entonnoirs Buchner monobloc SP Scienceware™
En PEHD monobloc avec plaque de filtration poreuse scellée en PE Fritware™
Marque:  Bel-Art™ F14609-0000
Code produit. 12394036
  • 29.33€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La plaque de filtration à porosité grossière (90 à 130 microns) assure la rétention et un débit rapide sous vide
  • Utilisable avec ou sans papier filtre
  • Utilisable en-dessous de 52°C (125°F)
  • Utilisable avec le joint pour filtre Vac-Ring (réf. fabricant 38959-0000) pour une installation rapide du filtre
Spécification
Spécification
8,1cm
HDPE
7,0cm
Grossière, 90 à 130 μ
52°C
150 ml
Filtre en polyéthylène Fritwaretrade;
6,0cm
125°F