Learn More
Bel-Art™ Entonnoirs Buchner monobloc SP Scienceware™
En PEHD monobloc avec plaque de filtration poreuse scellée en PE Fritware™
19.81€ - 51.85€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Description | Filtre en polyéthylène Fritwaretrade; |
Comprend | Fritware™ polyethylene filter |
Porosité | Grossière, 90 à 130 μ |
Température max. (impériale) | 125°F |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) de la plaque | Diamètre (métrique) supérieur | Longueur (métrique) du tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) de la plaque | Diamètre (métrique) supérieur | Longueur (métrique) du tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12384036
|
Bel-Art™
F14608-0000 |
50 ml | 3,6cm | 4,2cm | 6,1cm |
19.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12394036
|
Bel-Art™
F14609-0000 |
150 ml | 7,0cm | 8,1cm | 6,0cm |
29.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12304046
|
Bel-Art™
F14610-0000 |
400 ml | 10,4cm | 11,3cm | 7,1cm |
35.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12314046
|
Bel-Art™
F14611-0000 |
1000 ml | 12,2cm | 13,2cm | 10,0cm |
51.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La plaque de filtration à porosité grossière (90 à 130 microns) assure la rétention et un débit rapide sous vide
- Utilisable avec ou sans papier filtre
- Utilisable en-dessous de 52°C (125°F)
- Utilisable avec le joint pour filtre Vac-Ring (réf. fabricant 38959-0000) pour une installation rapide du filtre
Spécification
HDPE | |
Fritware™ polyethylene filter | |
125°F | |
Buchner Funnel |
Filtre en polyéthylène Fritwaretrade; | |
Grossière, 90 à 130 μ | |
52°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Entonnoirs Buchner monobloc SP Scienceware™