Learn More
Bel-Art™ Entonnoirs Buchner monobloc SP Scienceware™
Code produit. 12314046 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
150 ml
400 ml
1000 ml
Diamètre (métrique) de la plaque:
3,6cm
7,0cm
10,4cm
12,2cm
Diamètre (métrique) supérieur:
4,2cm
8,1cm
11,3cm
13,2cm
Longueur (métrique) du tube:
6,0cm
6,1cm
7,1cm
10,0cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12314046
Marque: Bel-Art™ F146110000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PEHD monobloc avec plaque de filtration poreuse scellée en PE Fritware™
  • La plaque de filtration à porosité grossière (90 à 130 microns) assure la rétention et un débit rapide sous vide
  • Utilisable avec ou sans papier filtre
  • Utilisable en-dessous de 52°C (125°F)
  • Utilisable avec le joint pour filtre Vac-Ring (réf. fabricant 38959-0000) pour une installation rapide du filtre
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 13,2cm
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau HDPE
Hauteur (métrique) 22.7 cm
Description Filtre en polyéthylène Fritwaretrade;
Diamètre (métrique) de la plaque 12,2cm
Comprend Fritware™ polyethylene filter
Longueur (métrique) du tube 10,0cm
Porosité Grossière, 90 à 130 μ
Température max. (impériale) 125°F
Température max. (métrique) 52°C
Type de produit Buchner Funnel