Learn More
SP Bel-Art™ Armoires à dessication standard SP Scienceware™ Secador™ : Modèles verticaux
En copolyester Durastar™. Les armoires à dessiccation standard Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ (modèles verticaux) bloquent 99 % de la lumière UV et résistent aux taches, craquelures et attaques chimiques.
Marque: SP Bel-Art™ F42074-1008
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
En copolyester Durastar™.Armoires à dessiccation standard Bel-Art™ SP Scienceware™ Secador™ :Les modèles verticaux bloquent 99 % de la lumière UV et résistent à la coloration, aux craquelures et aux attaques chimiques.
- Les modèles de couleur ambrée réduisent la pénétration de la lumière visible de plus de 50 % ; Ils conviennent donc parfaitement au stockage de matériaux photosensibles, comme des réactifs, des étalons analytiques et des composés expérimentaux.
- Les grandes portes optimisent l’accès au compartiment intérieur ; Conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
- Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; Le dessicant trouve sa place sous l’étagère inférieure.
- Un hygromètre numérique bien visible est intégré dans la face avant de la porte ; La porte battante latérale s’ouvre vers la gauche.
- Format compact de 34.1 × 41.4 cm (l × P) pour un gain de place indéniable ; Empilement possible jusqu’à 3 unités
- Étagères de rechange disponibles ; L’adoption d’une configuration verticale plutôt qu’horizontale, et inversement, est possible pour 4.0 unités ; Il suffit de tourner l’unité et de commander le nombre approprié d’étagères.
- Peuvent être utilisées avec des cartouches de dessicant F42049-0100, F42046-0000/li>
Informations sur la commande
Des étagères de rechange sont disponibles : étagère de rechange pour armoires 4.0 horizontales, nº de fabrication 420740001 ou étagère de rechange pour armoires 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 verticales, nº Réf. 420741001. À utiliser avec les cartouches de dessiccant, nº de fabrication 420450250, 420450200, 420480100.
Spécification
Non | |
Vertical | |
Joint et charnière à gauche | |
Poignées de transport, 2 loquets et boucles pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité, hygromètre monté sur la porte | |
3 | |
Étagères perforées amovibles | |
16,3 x 13,4 po (41,4 x 34,1 cm) | |
41,4 cm | |
34,1 cm | |
16,4 po | |
16,3 po |
Ambré | |
Copolyester | |
Stockage simple et fiable des produits sensibles à la lumière et à l’humidité, bloque 99 % des UV, utilisé avec le dessiccant jetable ou réutilisable | |
4,0. | |
Produits chimiques, taches et craquelures | |
1,9 pied cube | |
16,3 po | |
13,4 po | |
20,4 po | |
51,8 cm | |
41,4 cm |