Learn More
SP Bel-Art™ Armoires à dessication standard SP Scienceware™ Secador™ : Modèles verticaux
En copolyester Durastar™. Les armoires à dessiccation standard Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ (modèles verticaux) bloquent 99 % de la lumière UV et résistent aux taches, craquelures et attaques chimiques.
575.00€ - 1215.00€
Spécification
Autoclavable | Non |
---|---|
Modèle d’armoire | Vertical |
Matériau | Copolyester |
Modèle de porte | Joint et charnière à gauche |
À utiliser avec (application) | Stockage simple et fiable des produits sensibles à la lumière et à l’humidité, bloque 99 % des UV, utilisé avec le dessiccant jetable ou réutilisable |
Code produit | Marque | Couleur | Nbre d’étagères | Volume (impérial) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Nbre d’étagères | Volume (impérial) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10260702
|
SP Bel-Art™
F42074-1000 |
Transparent | 3 | 1,9 ft3 | 51,8 cm |
1150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11816890
|
SP Bel-Art™
F42072-1008 |
Ambré | 2 | 1,17 ft3 | 31,4 cm |
665.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11826890
|
SP Bel-Art™
F42073-1008 |
Ambré | 3 | 1,58 ft3 | 41,7 cm |
830.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12318995
|
SP Bel-Art™
F42073-1000 |
Transparent | 3 | 1,58 ft3 | 41,7 cm |
901.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11842742
|
SP Bel-Art™
F42072-1000 |
Transparent | 2 | 1,17 ft3 | 31,4 cm |
575.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11836890
|
SP Bel-Art™
F42074-1008 |
Ambré | 3 | 1,9 pied cube | 51,8 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10551712
|
SP Bel-Art™
F42074-1006 |
Transparent avec bouchons bleus | 3 | 1,9 ft3 | 51,8 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11822732
|
SP Bel-Art™
F42074-1007 |
Bleu avec porte transparente | 3 | 1,9 ft3 | 51,8 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
En copolyester Durastar™.Armoires à dessiccation standard Bel-Art™ SP Scienceware™ Secador™ :Les modèles verticaux bloquent 99 % de la lumière UV et résistent à la coloration, aux craquelures et aux attaques chimiques.
- Les modèles de couleur ambrée réduisent la pénétration de la lumière visible de plus de 50 % et conviennent donc parfaitement au stockage de matériaux photosensibles, comme les réactifs, les étalons analytiques et les composés étudiés
- Les grandes portes optimisent l’accès à l’espace intérieur et sont dotées d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
- Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; le dessiccant trouve sa place sous l’étagère du bas
- Un hygromètre numérique facile à consulter se trouve sur le devant de la porte ; la porte battante latérale s’ouvre vers la gauche
- Format compact de 34,1 x 41,4 cm (l x P) permettant d’empiler jusqu’à 3 unités afin de gagner de l’espace
- Étagères de rechange disponibles ; l’adoption d’une configuration horizontale plutôt que verticale, et inversement, est possible pour les unités 4.0 ; il suffit de tourner l’unité et de commander le nombre approprié d’étagères
- Utilisation possible avec les cartouches de dessiccant F42049-0100, F42046-0000
Informations sur la commande
Des étagères de rechange sont disponibles : Étagère de rechange pour armoires 4.0 horizontales, réf. fabricant n°420740001 ou étagère de rechange pour armoires 2.0, 3.0 ou 4.0 verticales, réf. fabricant Réf. 420741001. À utiliser avec les cartouches de dessiccant, réf. fabricant n°420450250, 420450200, 420480100.
Spécification
Non | |
Copolyester | |
Stockage simple et fiable des produits sensibles à la lumière et à l’humidité, bloque 99 % des UV, utilisé avec le dessiccant jetable ou réutilisable | |
Produits chimiques, taches et craquelures | |
13,4 po | |
16,3 po |
Vertical | |
Joint et charnière à gauche | |
Poignées de transport, 2 loquets et boucles pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité, hygromètre monté sur la porte | |
Étagères perforées amovibles | |
34,1 cm | |
41,4 cm |