Learn More
Bel-Art™ Armoires à dessiccation automatique Secador™ : Modèles verticaux
Environnement sec, bloquant les UV, avec déshumidification électronique automatique
1030.00€ - 1660.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Copolyester |
Modèle de porte | Porte s’ouvrant sur le côté |
À utiliser avec (application) | Stockage simple et fiable des produits sensibles à la lumière et à l’humidité, peut être utilisé avec les cartouches de desséchant et boîtes de dessiccation Scienceware™, ou un desséchant similaire |
Comprend | Poignées de transport, 2 loquets et boucles pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité, hygromètre monté sur la porte |
Code produit | Marque | Couleur | Modèle d’armoire | Tension | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Modèle d’armoire | Tension | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12319005
|
Bel-Art™
F42073-1220 |
Transparent | Vertical | 230 V | 1,55 ft3 |
1175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15177823
|
Bel-Art™
F42072-1228 |
Ambré | Vertical, teinté | 230 V | 1,16 ft3 |
1165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11846890
|
Bel-Art™
F42074-1228 |
Ambré | Vertical, teinté | 230 V | 1,87 ft3 |
1660.00€
1 pièce |
N/A | ||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
12309005
|
Bel-Art™
F42072-1220 |
Transparent | Vertical | 230 V | 1,16 pied cube |
1030.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|
11802742
|
Bel-Art™
F42074-1220 |
Transparent | Verticale | 230 V | 1,87 pied cube |
1495.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Environnement sec, bloquant les UV, avec déshumidification électronique automatique
La conception élégante et la structure robuste de la gamme Secador d’armoires à dessiccation garantissent un stockage simple et fiable des produits sensibles à l’humidité et à la lumière.
- Le système de déshumidification électronique breveté réduit l’humidité et fait circuler de l’air sec automatiquement, ce qui évite aux utilisateurs de surveiller et changer les dessiccants
- La structure en copolyester Durastar™ filtre 99 % des UV et résiste à la coloration, aux craquelures et aux attaques chimiques
- Les modèles de couleur ambrée réduisent la pénétration de la lumière visible de plus de 50 % et conviennent donc parfaitement au stockage de matériaux photosensibles, comme les réactifs, étalons analytiques et composés expérimentaux
- Les grandes portes dotées d’un hygromètre à cadran bien visible optimisent l’accès au compartiment intérieur et sont dotées d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
- Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; Le dessiccant trouve sa place sous l’étagère inférieure
- Brevets américains : 6,772,534 ; 6,834,920 ; 7,114,266 ; 7,318,630 et D474,626
- L’adoption d’une configuration horizontale plutôt que verticale, et inversement, est possible pour les unités 4.0 ; il suffit de tourner l’unité et de commander le nombre approprié d’étagères (voir informations de commande)
- Secador 2.0 : Volume interne de 1,16 pi3, 16,3 × 13,4 × 12,4 po (L x l x H)
- Secador 3.0 : Volume interne de 1,55 pi3, 16,3 × 13,4 × 16,4 po (L x l x H)
- Secador 4.0 : Volume interne de 1,87 pi3, 16,3 × 13,4 × 20,4 po (L x l x H)
Informations sur la commande
Des étagères de rechange sont disponibles.
Spécification
Non autoclavable | |
Porte s’ouvrant sur le côté | |
Poignées de transport, 2 loquets et boucles pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité, hygromètre monté sur la porte | |
41°F à 104°F | |
41,4 x 34,1 cm (16,3 x 13,4 in) | |
41,4 cm | |
34,1 cm | |
41,4 cm |
Copolyester | |
Stockage simple et fiable des produits sensibles à la lumière et à l’humidité, peut être utilisé avec les cartouches de desséchant et boîtes de dessiccation Scienceware™, ou un desséchant similaire | |
Produits chimiques, taches et craquelures | |
5°C à 40°C | |
16,3 po | |
13,4 po | |
16,3 po |