Learn More
Bel-Art™ Armoires à dessiccation automatique Secador™ : Modèles verticaux
Environnement sec, bloquant les UV, avec déshumidification électronique automatique
Marque:  Bel-Art™ F42074-1220
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 9.50000kg
Code produit. 11802742
  • 1495.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-09-2024
Description
Environnement sec, bloquant les UV, avec déshumidification électronique automatique
La conception élégante et la structure robuste de la gamme Secador d’armoires à dessiccation garantissent un stockage simple et fiable des produits sensibles à l’humidité et à la lumière.
  • Le système de déshumidification électronique breveté réduit l’humidité et fait circuler de l’air sec automatiquement, ce qui évite aux utilisateurs de surveiller et changer les dessiccants
  • La structure en copolyester Durastar™ filtre 99 % des UV et résiste à la coloration, aux craquelures et aux attaques chimiques
  • Les modèles de couleur ambrée réduisent la pénétration de la lumière visible de plus de 50 % et conviennent donc parfaitement au stockage de matériaux photosensibles, comme les réactifs, étalons analytiques et composés expérimentaux
  • Les grandes portes dotées d’un hygromètre à cadran bien visible optimisent l’accès au compartiment intérieur et sont dotées d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
  • Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; Le dessiccant trouve sa place sous l’étagère inférieure
  • Brevets américains : 6,772,534 ; 6,834,920 ; 7,114,266 ; 7,318,630 et D474,626
  • L’adoption d’une configuration horizontale plutôt que verticale, et inversement, est possible pour les unités 4.0 ; il suffit de tourner l’unité et de commander le nombre approprié d’étagères (voir informations de commande)
  • Dimensions
    • Secador 2.0 : Volume interne de 1,16 pi3, 16,3 × 13,4 × 12,4 po (L x l x H)
    • Secador 3.0 : Volume interne de 1,55 pi3, 16,3 × 13,4 × 16,4 po (L x l x H)
    • Secador 4.0 : Volume interne de 1,87 pi3, 16,3 × 13,4 × 20,4 po (L x l x H)
    Informations sur la commande
    Des étagères de rechange sont disponibles.
    Spécification
    Spécification
    Non autoclavable
    Verticale
    Porte s’ouvrant sur le côté
    Poignées de transport, 2 loquets et boucles pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité, hygromètre monté sur la porte
    3
    Ventilé, réglable
    5°C à 40°C
    41,4 x 34,1 cm (16,3 x 13,4 in)
    41,4 cm
    8,9 po
    22,5 cm
    16,4 po
    16,3 po
    230 V
    Transparent
    Copolyester
    Stockage simple et fiable des produits sensibles à la lumière et à l’humidité, peut être utilisé avec les cartouches de desséchant et boîtes de dessiccation Scienceware™, ou un desséchant similaire
    4,0.
    Produits chimiques, taches et craquelures
    41°F à 104°F
    1,87 pied cube
    16,3 po
    13,4 po
    34,1 cm
    20,4 in
    51,8 cm
    41,4 cm