Learn More
Bel-Art™ Pissettes ventilées de sécurité SP Scienceware™ Right-to-Know avec étiquetage SGH
Tous les produits SP Scienceware ProduitsDescription
La valve spécialement conçue empêche toute accumulation de pression qui élimine les gouttes de produits chimiques potentiellement dangereuses ; permet la distribution de la pissette en position verticale ou la tête en bas
- Col large de 53 mm (2 po) pour faciliter le remplissage
- Flacons en PEBD translucides avec bouchons de couleur pour une identification aisée
- Le nom chimique et la formule, le pictogramme GHS et la mention d’avertissement, le losange à quatre couleurs selon la section 704 de la National Fire Protection Association (NFPA), les dangers pour la santé, le numéro du Chemical Abstract System (CAS) ainsi que les recommandations de vêtements et équipements de protection sont préimprimés
- Les pissettes dont les étiquettes n’indiquent pas un produit chimique dangereux ne présentent pas / ne nécessitent de pictogramme GHS ou de mention d’avertissement
- Le méthyléthylcétone et le toluène ne comportent pas de valve de ventilation
- L’assortiment de 4 par sachet comprend, par sachet : de l’acétone, de l’isopropanol, de l’eau de javel et de l’éthanol
- L’hypochlorite de sodium est en PEBD blanc pour la protection contre la lumière entre 230 et 450 nm
Les pissettes dont les étiquettes n’indiquent pas un produit chimique dangereux ne présentent pas / ne nécessitent de pictogramme GHS ou de mention d’avertissement
Compliance
Les exigences du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) et de l'OSHA HazCom 2012 –relatives aux étiquettes sur le lieu de travail
Spécification
Spécification
Capacité | 16 oz., 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Rouge |
Matériau | PEBD |
Quantité | 4/boîte |
Stérilité | Non stérile |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Reusable |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Bel-Art Right-to-Know, safety vented wash bottles with GHS labelling
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant