Learn More
Bel-Art™ Pissettes ventilées de sécurité SP Scienceware™ Right-to-Know avec étiquetage SGH Code produit.: 15519981
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Bel-Art™ Pissettes ventilées de sécurité SP Scienceware™ Right-to-Know avec étiquetage SGH
Code produit. 15519981 Tous les produits SP Scienceware Produits
500 ml, Acétate d’éthyle, Vert, 4/boîte
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acétate d’éthyle
Acétone
Assortiment
Dichlorométhane
Eau
Eau distillée
Eau déionisée
Huile de machine
Hypochlorite de sodium (eau de Javel)
Isopropanol
Méthanol
Méthyléthylcétone
Solution saline isotonique
Toluène
Éthanol
Couleur:
Assortiment
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Quantité:
2/boîte
4/boîte
Code produit. 15519981
Marque: Bel-Art™ F124160007
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La valve spécialement conçue empêche toute accumulation de pression qui élimine les gouttes de produits chimiques potentiellement dangereuses ; permet la distribution de la pissette en position verticale ou la tête en bas
  • Col large de 53 mm (2 po) pour faciliter le remplissage
  • Flacons en PEBD translucides avec bouchons de couleur pour une identification aisée
  • Le nom chimique et la formule, le pictogramme GHS et la mention d’avertissement, le losange à quatre couleurs selon la section 704 de la National Fire Protection Association (NFPA), les dangers pour la santé, le numéro du Chemical Abstract System (CAS) ainsi que les recommandations de vêtements et équipements de protection sont préimprimés
  • Les pissettes dont les étiquettes n’indiquent pas un produit chimique dangereux ne présentent pas / ne nécessitent de pictogramme GHS ou de mention d’avertissement
  • Le méthyléthylcétone et le toluène ne comportent pas de valve de ventilation
  • L’assortiment de 4 par sachet comprend, par sachet : de l’acétone, de l’isopropanol, de l’eau de javel et de l’éthanol
  • L’hypochlorite de sodium est en PEBD blanc pour la protection contre la lumière entre 230 et 450 nm
Les pissettes dont les étiquettes n’indiquent pas un produit chimique dangereux ne présentent pas / ne nécessitent de pictogramme GHS ou de mention d’avertissement
Compliance
Les exigences du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) et de l'OSHA HazCom 2012 –relatives aux étiquettes sur le lieu de travail
Spécification
Capacité 16 oz., 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur Vert
Matériau PEBD
Quantité 4/boîte
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Reusable
Graduated No
Bouche Large, fileté
Forme Cylindrique
Type de produit Safety-vented Wash Bottle
Chemical Label Acétate d’éthyle
Afficher plus Afficher moins
  • Bel-Art - Right-to-Know, safety vented wash bottles with GHS labelling
    Specially designed valve prevents pressure build-up that eliminates potentially dangerous chemical drips; allows dispensing of wash bottle in upright or inverted position.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bel-Art Right-to-Know, safety vented wash bottles with GHS labelling
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Bel-Art™ Pissettes ventilées de sécurité SP Scienceware™ Right-to-Know avec étiquetage SGH >