Learn More
Bel-Art™ Racks à poignée No-Wire™ SP Scienceware™
Les tubes à essai s’accrochent dans n’importe quelle position, même inversés
35.15€ - 39.30€
Spécification
Type de produit | Rack à ergots de maintien |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Matériau | PP |
Dimensions (L x l x H) | 9.75 × 4.12 × 2.75 in (24.8 × 10.5 × 7 cm) |
Longueur (métrique) | 24,8 cm |
Code produit | Marque | Positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10296294
|
Bel-Art™
F18749-0000 |
90 | Tubes (10 à 13 mm) |
35.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10318474
|
Bel-Art™
F18749-0002 |
40 | Tubes (16 à 20 mm) |
35.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10041392
|
Bel-Art™
F18749-0001 |
60 | Tubes (13 à 16 mm) |
39.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les tubes à essai s’accrochent dans n’importe quelle position, même à l’envers
- De minuscules doigts de retenue dans chaque puits maintiennent chaque tube solidement, idéal pour la décantation ou dans un bain-marie
- Moulés en PP autoclavable coulant dans un bain-marie
- Les plaques d’extrémité disposent d’espace pour l’étiquetage et les puits sont doté d’une identification alphanumérique
- Compatible avec la plupart des équipements d’échantillonnage automatisés
- Empilable
- Facile à assembler : À enclencher
Informations sur la commande
Dimensions (L x l x H) : 4 1/8 x 9 3/4 x 2 3/4 po (11 x 25 x 7 cm)
Spécification
Rack à ergots de maintien | |
PP | |
24,8 cm | |
10,5 cm | |
7 cm |
Oui | |
9.75 × 4.12 × 2.75 in (24.8 × 10.5 × 7 cm) | |
9.75 in | |
4.12 in | |
2.75 in |