Learn More
Bel-Art™ Racks à poignée No-Wire™ SP Scienceware™
Les tubes à essai s’accrochent dans n’importe quelle position, même inversés
Marque:  Bel-Art™ F18749-0002
Code produit. 10318474
  • 37.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les tubes à essai s’accrochent dans n’importe quelle position, même à l’envers
  • De minuscules doigts de retenue dans chaque puits maintiennent chaque tube solidement, idéal pour la décantation ou dans un bain-marie
  • Moulés en PP autoclavable coulant dans un bain-marie
  • Les plaques d’extrémité disposent d’espace pour l’étiquetage et les puits sont doté d’une identification alphanumérique
  • Compatible avec la plupart des équipements d’échantillonnage automatisés
  • Empilable
  • Facile à assembler : À enclencher
Informations sur la commande
Dimensions (L x l x H) : 4 1/8 x 9 3/4 x 2 3/4 po (11 x 25 x 7 cm)
Spécification
Spécification
Rack à ergots de maintien
Tubes (16 à 20 mm)
40
24,8 cm
10,5 cm
7 cm
Autoclavable
PP
9.75 × 4.12 × 2.75 in (24.8 × 10.5 × 7 cm)
9,75 in
4,12 in
2.75 in