Learn More
Bel-Art™ Pilons à échantillon pour microtubes à centrifuger SP Scienceware™
Conçu pour homogénéiser les échantillons dans un microtube à centrifuger
62.40€
Spécification
À utiliser avec (application) | Designed to homogenize samples in a microcentrifuge tube |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (impériale) | 5.62 in. |
Comprend | Teflon™ PTFE pestle, Stainless Steel shaft |
Capacité (métrique) | 8 mL |
Description
- Pour la resuspension de produits lyophilisés ou de précipités
- Le pilon en fluoropolymère est monté sur un arbre en acier inox de 3.2 mm (0.125 po) de diamètre
- À prendre en main ou à monter sur un mandrin motorisé
- Longueur totale de 14.3 cm (5.625 po)
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Choisir une forme de pointe arrondie ou plate adaptée au type de centrifugeuse
Spécification
Designed to homogenize samples in a microcentrifuge tube | |
5.62 in. | |
8 mL |
Autoclavable | |
Teflon™ PTFE pestle, Stainless Steel shaft | |
143mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Pilons à échantillon pour microtubes à centrifuger SP Scienceware™