Learn More
Bel-Art™ Pilons à échantillon pour microtubes à centrifuger SP Scienceware™
Conçu pour homogénéiser les échantillons dans un microtube à centrifuger
Marque:  Bel-Art™ F19922-0001
Code produit. 11782324
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Pour la resuspension de produits lyophilisés ou de précipités
  • Le pilon en fluoropolymère est monté sur un arbre en acier inox de 3.2 mm (0.125 po) de diamètre
  • À prendre en main ou à monter sur un mandrin motorisé
  • Longueur totale de 14.3 cm (5.625 po)
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Choisir une forme de pointe arrondie ou plate adaptée au type de centrifugeuse
Spécification
Spécification
Designed to homogenize samples in a microcentrifuge tube
Teflon™ PTFE pestle, Stainless Steel shaft
143mm
1.5mL Microcentrifuge tube with narrow cone
5.62 in.