Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation ovoïdes magnétiques Spinbar™ SP Scienceware™
Conçu pour une utilisation dans les récipients à fond rond
11.00€ - 37.35€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Couleur | Blanc |
Quantité | 1 |
Forme | Blanc d’œuf |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12358229
|
Bel-Art™
F37130-0034 |
0,37 in | 9,5mm | 0,75 po | 19mm |
14.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11316954
|
Bel-Art™
F37130-0038 |
0,18 in | 4,7mm | 0,37 in | 9,5mm |
11.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12398229
|
Bel-Art™
F37130-0002 |
0,75 po | 19mm | 2 po | 50,8mm |
28.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12368229
|
Bel-Art™
F37130-0001 |
0,5 in | 12,7mm | 1 po | 25,4mm |
15.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12378229
|
Bel-Art™
F37130-0114 |
0,62 in | 16 mm | 1,25 in | 32 mm |
20.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12388229
|
Bel-Art™
F37130-0112 |
0,62 in | 16 mm | 1,5 in | 38 mm |
16.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12308239
|
Bel-Art™
F37130-0003 |
0,75 po | 19,1mm | 2,99 po | 76mm |
37.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Constituent leur propre point de pivot sans anneau séparé ni changement brutal de contour pour une centrifugation illimitée
- Contact minimal en cas d’utilisation dans des récipients en plastique
- L’aimant est lui-même en forme d’œuf dans un revêtement en PTFE Teflon™ certifié USP de classe VI et approuvé par la FDA, à l’exception des trois plus petites tailles qui possèdent un aimant cylindrique dans un revêtement en PTFE Teflon en forme d’œuf
- Fabriqués dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
- Autoclavable
Spécification
Oui | |
Blanc | |
1 | |
Blanc d’œuf |