Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation ovoïdes magnétiques Spinbar™ SP Scienceware™
Conçu pour une utilisation dans les récipients à fond rond
Marque: Bel-Art™ F37130-0038
10.45 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Constituent leur propre point de pivot sans anneau séparé ni changement brutal de contour pour une centrifugation illimitée
- Contact minimal en cas d’utilisation dans des récipients en plastique
- L’aimant est lui-même en forme d’œuf dans un revêtement en PTFE Teflon™ certifié USP de classe VI et approuvé par la FDA, à l’exception des trois plus petites tailles qui possèdent un aimant cylindrique dans un revêtement en PTFE Teflon en forme d’œuf
- Fabriqués dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
- Autoclavable
Spécification
0,37 in | |
Barreau d’agitation | |
1 | |
4,7mm | |
Flacons à fond rond | |
FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008, SGS | |
Blanc d’œuf |
PTFE | |
Blanc | |
Aimant Alnico | |
0,18 in | |
Oui | |
9,5mm |