Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation ovoïdes magnétiques Spinbar™ SP Scienceware™
Conçu pour une utilisation dans les récipients à fond rond
Marque: Bel-Art™ F37130-0003
25.10 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Constituent leur propre point de pivot sans anneau séparé ni changement brutal de contour pour une centrifugation illimitée
- Contact minimal en cas d’utilisation dans des récipients en plastique
- L’aimant est lui-même en forme d’œuf dans un revêtement en PTFE Teflon™ certifié USP de classe VI et approuvé par la FDA, à l’exception des trois plus petites tailles qui possèdent un aimant cylindrique dans un revêtement en PTFE Teflon en forme d’œuf
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2015, tel qu’indiqué dans la certification SGS
- Autoclavable
Spécification
19,1mm | |
0,75 po | |
Blanc | |
Aimant Alnico, PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
Oui | |
76mm |
2,99 po | |
76 x 19,1mm | |
1 | |
Agitation dans des récipients à fond rond | |
ISO 9001:2015 | |
Œuf |