Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation magnétiques SP Scienceware™ Double Spinfin™
Pour agiter des liquides dans des récipients à fond rond pour lesquels d’autres barreaux d’agitation ne peuvent pas être utilisés.
20.45€ - 26.30€
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11398713
|
Bel-Art™
F37126-0012 |
0.5 po | 12.7 mm | 0.5 in | 12.7 mm |
20.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11308723
|
Bel-Art™
F37126-0001 |
1 po | 25.4 mm | 0.75 po | 19.1 mm |
26.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- En PTFE
- Les ailettes sur le dessus et le dessous assurent une agitation complète
- N’oscille pas, reste en position dans le récipient
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE de qualité FDA et USP classe VI
- Durable et inerte
- Autoclavable