Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation magnétiques SP Scienceware™ Double Spinfin™
Pour agiter des liquides dans des récipients à fond rond pour lesquels d’autres barreaux d’agitation ne peuvent pas être utilisés.
Marque: Bel-Art™ F37126-0001
24.99 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- En PTFE
- Les ailettes sur le dessus et le dessous assurent une agitation complète
- N’oscille pas, reste en position dans le récipient
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE de qualité FDA et USP classe VI
- Durable et inerte
- Autoclavable
Spécification
25.4 mm | |
19.1 mm | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
1 po | |
0.75 po |