Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Connecting Microcentrifuge Tube Racks
Expandable rack system for multiple functions
33.85€
Spécification
Type de produit | Rack de microtubes à centrifuger |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Transparent |
Matériau | PC |
Positions | 24 |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921272
|
Bel-Art™
F18908-0015 |
Tubes (1,5 à 2 ml) |
33.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Maximize storage and save benchtop space with microcentrifuge tube racks that are stackable when loaded or empty. Locking clips firmly connect multiple racks together to form larger arrays that can be easily transported.
- Securely holds 24 microcentrifuge tubes, either 0.5mL or 1.5-2.0mL
- Can be combined when multiple tube sizes are used
- Durable, lightweight polycarbonate; UV resistant
- Can be stored at temperatures down to -80°C
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Spécification
Rack de microtubes à centrifuger | |
Transparent | |
24 | |
26,8 cm | |
4,8 cm | |
6,4 cm |
Autoclavable | |
PC | |
10,62 x 1,75 x 2,5 po (26,8 x 4,8 x 6,4cm) | |
10,62 in | |
1,75 po | |
2,5 in |