Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Connecting Microcentrifuge Tube Racks
Expandable rack system for multiple functions
Marque:  Bel-Art™ F18908-0015
Code produit. 15921272
  • 33.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Optimisez le stockage et économisez de l’espace de paillasse grâce aux racks de microtubes à centrifuger empilables lorsqu’ils sont chargés ou vides. Les clips de verrouillage permettent de connecter fermement plusieurs racks ensemble pour former des réseaux plus grands qui peuvent être facilement transportés.
  • Maintient en toute sécurité 24 microtubes à centrifuger, soit de 0,5 ml ou de 1,5-2,0 ml
  • Peut être combiné lorsque plusieurs tailles de tube sont utilisées
  • Polycarbonate léger et durable ; Résistant aux UV
  • Peut être stocké à des températures jusqu’à -80°C
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
Rack de microtubes à centrifuger
Transparent
PC
10,62 x 1,75 x 2,5 po (26,8 x 4,8 x 6,4cm)
10,62 in
1,75 po
2,5 in
Autoclavable
Tubes (1,5 à 2 ml)
24
26,8 cm
4,8 cm
6,4 cm