Learn More
Bel-Art™ Pelle à manche incurvé SP Scienceware™
Avec un manche incurvé ergonomique pour éloigner la main de l’échantillon et ainsi réduire le risque de contamination
45.65€ - 45.90€
Spécification
Type de produit | Pelle |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Type de fond | Plat |
Type de poignée | Incurvée et pliée |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13452489
|
Bel-Art™
H36902-2006 |
60 mL | 7,62 x 1,62 x 1,12 cm (19,4 x 4,1 x 2,9 cm) |
45.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13472489
|
Bel-Art™
H36904-2006 |
125 mL | 7,68 x 2 x 1,31 in (19,4 x 5,1 x 3,3 cm) | N/A | |||||
Description
- Son manche incurvé aide à prévenir les contacts accidentels avec la matière source de l’échantillon et les expositions à des substances dangereuses
- Son fond plat permet à la pelle de rester droite lorsqu’elle est placée sur une surface plane ; Utilisable comme nacelle de pesée
- En PS léger résistant aux chocs de qualité FDA
- Stérilisée par irradiation aux rayons gamma, lot estampillé pour un suivi précis et livrée avec un certificat de stérilisation
- Conditionnement individuel, prête pour un usage unique avant sa mise au rebut
Spécification
Pelle | |
Plat | |
Oui | |
FDA | |
7,62 in |
Polystyrène | |
Incurvée et pliée | |
Stérile | |
Conçue pour élever la main de l’échantillon, réduire le risque de contamination, éviter tout contact accidentel avec la matière source de l’échantillon et l’exposition aux substances dangereuses | |
19,4 cm |