Learn More
Bel-Art™ Pelle à manche incurvé SP Scienceware™
Avec un manche incurvé ergonomique pour éloigner la main de l’échantillon et ainsi réduire le risque de contamination
Marque:  Bel-Art™ H36902-2006
Code produit. 13452489
  • 45.90€ / 10 pièces
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Son manche incurvé aide à prévenir les contacts accidentels avec la matière source de l’échantillon et les expositions à des substances dangereuses
  • Son fond plat permet à la pelle de rester droite lorsqu’elle est placée sur une surface plane ; Utilisable comme nacelle de pesée
  • En PS léger résistant aux chocs de qualité FDA
  • Stérilisée par irradiation aux rayons gamma, lot estampillé pour un suivi précis et livrée avec un certificat de stérilisation
  • Conditionnement individuel, prête pour un usage unique avant sa mise au rebut
Spécification
Spécification
Pelle
Plat
2 oz
Oui
FDA
7,62 x 1,62 x 1,12 cm (19,4 x 4,1 x 2,9 cm)
1,12 in
2,9 cm
3,06 in
19,4 cm
11,6 cm
1,62 in
4,1 cm
Polystyrène
Incurvée et pliée
60 mL
Stérile
Conçue pour élever la main de l’échantillon, réduire le risque de contamination, éviter tout contact accidentel avec la matière source de l’échantillon et l’exposition aux substances dangereuses
1,12 in
2,9 cm
7,62 in
4,56 in
7,62 cm
1,62 po
4,1 cm