Learn More
Bel-Art™ Burettes à remise à zéro automatique SP Scienceware™
Avec graduations bleues faciles à lire sur fond blanc
Marque: Bel-Art™ H37918-0111
393.88 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- L’extrémité de distribution est placée dans un robinet d’arrêt en plastique à bouton poussoir, ce qui permet une distribution au goutte à goutte
- Une petite vis de serrage permet d’ajuster la vitesse d’égouttement selon les besoins de la titration
- Le tube de remplissage en PE s’étend du haut de la burette à l’intérieur du réservoir du flacon
- Précision des graduations de classe B
- La burette en verre présente des divisions de 1/10
- Le flacon, le bouchon à vis et la base circulaire sont en PE
Spécification
Class B | |
Bouchon à vis | |
25 ml | |
Réservoir en polyéthylène de 1000 ml | |
0,1 mL | |
Flacon, base circulaire, bouchon à vis | |
No | |
Class B | |
1000 ml | |
Classe B. |
Not Autoclavable | |
Natural | |
21 cm | |
Polyéthylène | |
Stirplate | |
Bleu | |
Verre | |
None | |
Burette automatique |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant