Learn More
Bel-Art™ Plateaux pour anticorps SP Scienceware™
Plateau de taille optimale pour limiter l’utilisation d’anticorps coûteux pendant les incubations
48.40€ - 142.93€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Type | Plateau pour anticorps |
Comprend | Couvercle fixé pour protéger contre les déversements |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Autoclavable | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Autoclavable | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12860713
|
Bel-Art™
F45100-0000 |
Autoclavable | 0,625 in | 4,5 in |
48.40€
5 pièces |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16695572
|
Bel-Art™
F45100-0002 |
Autoclavable | 6,5 po | 6,5 in |
142.93€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pour gels mini et midi appréciés
- Empilables, refermables et réutilisables
- Tous les plateaux comprennent un couvercle fixé pour protéger leur contenu des déversements
- Les plateaux à une seule voie sont fournis par groupes de cinq voies ; Ils peuvent facilement être séparés en plusieurs voies simples avant utilisation
- PP ; Autoclavables
Spécification
Polypropylène | |
Plateau pour anticorps | |
Couvercle fixé pour protéger contre les déversements | |
Autoclavable |