Learn More
Bel-Art™ Plateaux pour anticorps SP Scienceware™
Plateau de taille optimale pour limiter l’utilisation d’anticorps coûteux pendant les incubations
Marque: Bel-Art™ F45100-0002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour gels mini et midi appréciés
- Empilables, refermables et réutilisables
- Tous les plateaux comprennent un couvercle fixé pour protéger leur contenu des déversements
- Les plateaux à une seule voie sont fournis par groupes de cinq voies ; Ils peuvent facilement être séparés en plusieurs voies simples avant utilisation
- PP ; Autoclavables
Spécification
6,5 x 6,5 po (16,5 x 16,5 cm) | |
Polypropylène | |
16,5 cm | |
6,5 po | |
6,5 in |
16,5 cm | |
Plateau pour anticorps | |
Couvercle fixé pour protéger contre les déversements | |
Carré | |
Autoclavable |