Learn More
Bel-Art™ Armoires à dessiccation en acrylique SP Scienceware™
À utiliser dans les réfrigérateurs ou à température ambiante
Marque: Bel-Art™ F42066-0001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Armoire en acrylique avec étagères amovibles en forme de plateau à fond perforé et système de coulisse sur rails pré-installés
- La porte, qui s’ouvre de droite à gauche, est sécurisée par un loquet en acier inox
- Disponible avec trois étagères
- Disponible en transparent ou couleur bronze pour les matériaux photosensibles
Spécification
Bronze | |
Avec joint d’étanchéité | |
32 bidons | |
3 étagères amovibles de type plateau | |
30,4 x 30,4 cm (12 x 12 po) | |
30,4 cm | |
30,4 cm | |
30,4 cm |
Acrylique | |
À utiliser dans les réfrigérateurs / à température ambiante pour les matériaux photosensibles | |
3 étagères de type plateau avec fonds perforés et système de coulisse sur rails pré-installés, verrou tournant en acier inox pour porte | |
0,82 ft3 | |
12 in | |
12 in | |
12 in |