Learn More
Bel-Art™ Armoires à dessiccation en acrylique SP Scienceware™
À utiliser dans les réfrigérateurs ou à température ambiante
916.00€ - 925.00€
Spécification
Matériau | Acrylique |
---|---|
Modèle de porte | Avec joint d’étanchéité |
À utiliser avec (application) | À utiliser dans les réfrigérateurs / à température ambiante pour les matériaux photosensibles |
Capacité | 32 bidons |
Comprend | 3 étagères de type plateau avec fonds perforés et système de coulisse sur rails pré-installés, verrou tournant en acier inox pour porte |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12693496
|
Bel-Art™
F42066-0000 |
Transparent |
916.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15244939
|
Bel-Art™
F42066-0001 |
Bronze |
925.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Armoire en acrylique avec étagères amovibles en forme de plateau à fond perforé et système de coulisse sur rails pré-installés
- La porte, qui s’ouvre de droite à gauche, est sécurisée par un loquet en acier inox
- Disponible avec trois étagères
- Disponible en transparent ou couleur bronze pour les matériaux photosensibles
Spécification
Acrylique | |
À utiliser dans les réfrigérateurs / à température ambiante pour les matériaux photosensibles | |
3 étagères de type plateau avec fonds perforés et système de coulisse sur rails pré-installés, verrou tournant en acier inox pour porte | |
0,82 ft3 | |
12 in | |
12 in | |
12 in |
Avec joint d’étanchéité | |
32 bidons | |
3 étagères amovibles de type plateau | |
30,4 x 30,4 cm (12 x 12 po) | |
30,4 cm | |
30,4 cm | |
30,4 cm |