Learn More
BD Systèmes de collecte et de transport anaérobies Port-A-Cul™
Versatile—use for fluid, tissue, or swab specimens
34.45€ - 690.00€
Spécification
Quantité | 10 Paquets |
---|---|
Conditions de stockage | 20°C à 25°C |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type de produit | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type de produit | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17182846
|
BD
221602 |
Maintenir la viabilité des micro-organismes anaérobies, facultatifs et aérobies pendant le transport du patient au laboratoire | Cuve de transport Port-A-Cul™ | Stérile |
690.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17362331
|
BD
221609 |
Utilisé pour le transport d’échantillons de liquides | Flacon Port-A-Cul™ | Stérile |
91.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17342331
|
BD
221607 |
Maintenir la viabilité des micro-organismes anaérobies, facultatifs et aérobies pendant le transport du patient au laboratoire | Tube Port-A-Cul™ | Stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
17332331
|
BD
221606 |
Maintenir la viabilité des micro-organismes anaérobies, facultatifs et aérobies pendant le transport du patient au laboratoire | Tube Port-A-Cul™ | Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
17352331
|
BD
221608 |
Maintenir la viabilité des micro-organismes anaérobies, facultatifs et aérobies pendant le transport du patient au laboratoire | Flacon Port-A-Cul™ | Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Collect and maintain specimens at 20° to 25°C for up to 72 hours
- Ensure aerobic, anaerobic, microaerophilic or facultative microorganism viability during transport from patient to laboratory (including Campylobacter jejuni)
- Reduced medium formulated to protect oxygen-sensitive microbes
- Media contain an indicator that continuously monitors the reduced media status
- Collect specimen on a swab, as a fluid, or as a tissue specimen
- Available as tube system (capacity 11mL), jar system (capacity 20mL), or vial system (capacity 5mL)
- Sterile Package contains either one tube and two polyester-tipped wooden swabs, one vial or one jar
- Screw-cap jar is 3 in. tall and has a 1 in.-wide mouth; not for use with fluids
- Fluid Collection Kit contains one sterile-packaged vial containing media and a 5cc syringe with a 22-gauge needle and Luer-Lok™ closure
Spécification
10 Paquets | |
20°C à 25°C |