Learn More
BD Systèmes de collecte et de transport anaérobies Port-A-Cul™
Versatile—use for fluid, tissue, or swab specimens
Marque: BD 221609
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.03420kg
Description
- Prélever et conserver des échantillons entre 20° et 25°C pendant 72 heures maximum
- Assurer la viabilité des micro-organismes aérobies, anaérobies, microaérophiles ou facultatifs pendant le transport du patient au laboratoire (y compris Campylobacter jejuni)
- Milieu réduit formulé pour protéger les microbes sensibles à l’oxygène
- Le milieu contient un indicateur qui surveille en permanence l’état du milieu réduit
- Prélever l’échantillon sur un écouvillon, sous forme de liquide ou sous forme d’échantillon de tissu
- Disponible sous forme de système de tubes (capacité 11 ml), système de cuve (capacité 20 ml) ou système de flacons (capacité 5 ml)
- L’emballage stérile contient un tube et deux écouvillons en bois à embout en polyester, un flacon ou une cuve
- La cuve à bouchon à vis mesure 3 po et possède un col large de 1 po ; elle ne doit pas être utilisée avec les liquides
- Le kit de prélèvement de liquides contient un flacon sous conditionnement stérile contenant du milieu et une seringue de 5 cm3 avec une aiguille de calibre 22 et une fermeture Luer-Lok™
Spécification
Flacon Port-A-Cul™ | |
Utilisé pour le transport d’échantillons de liquides | |
20°C à 25°C |
Stérile | |
10 Paquets |