Learn More
BD Carte de test circulaire Macro-Vue™ RPR (Rapid Plasma Reagin) 18 mm : Cartes
Nontreponemal testing procedure for the serologic detection of syphilis
275.00€ - 505.00€
Spécification
Substances à analyser détectables | Détection de la réagine présente dans le sérum des patients syphilitiques |
---|---|
Type | Kit de test de carte RPR |
Formule | Cardiolipine 0,003 %, lécithine 0,020 à 0,022 %, cholestérol 0,09 %, EDTA 0,0125 M, Na2HPO4 0,01 M, KH2PO4 0,01 M, azoture de sodium 0,2 %, charbon 0,02 %, chlorure de choline 10 % p/v, eau désionisée/distillée |
À utiliser avec (application) | Détection sérologique de la syphilis |
Alert:
RPR Card Antigen Suspension contains sodium azide, which is harmful if swallowed. Contact with acids liberates very toxic gas. After contact with skin, wash immediately with plenty of water. Sodium azide may react with lead and copper plumbing to form highly explosive metal azides. On disposal, flush with a large volume of water to prevent azide buildup.
Code produit | Marque | Quantité | Comprend | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Comprend | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17372451
|
BD
275005 |
500 tests | Ampoules Antigen 3 x 3 ml, aiguille de distribution de calibre 20, flacon distributeur Antigen, 50 cartes avec dix points circulaires de 18 mm chacun | Kit de test de carte RPR |
505.00€
1 pack |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17362451
|
BD
274449 |
300 tests | Deux ampoules de 3 ml Antigen, aiguille de distribution de calibre 20, flacon distributeur Antigen, agitateurs, 30 cartes avec dix points circulaires de 18 mm chacun, 300 capillaires de 0,05 ml | Kit de test de carte RPR |
479.00€
1 pack |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16884531
|
BD
275539 |
150 tests | 1 ampoule d’antigène de 3 ml, aiguille distributrice de 20 g, flacon distributeur d’antigène, 15 cartes avec dix points circulaires de 18 mm chacun | Kit de test de carte RPR |
275.00€
150 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Recommended when venous blood collection employed and a large volume of serum available, such as in public health and clinical laboratories
- Various RPR Card Test kits are available with all the necessary supplies to perform the procedure
- A wide array of kit sizes are available
- Antigen and testing components may be purchased separately
- Test cards are available in 10, 15 and 30 spot cards
- BD Dispenstirs™ are included with tests to serve as pipetting and spreading devices
- When specimen contains antibody, flocculation occurs with coagglutination of carbon particles of RPR Card antigen, which appear as black clumps against white background of card
- Nonreactive specimens appear to have an even light-gray color
- In special situations when nontreponemal test results are needed rapidly and specimen is collected as EDTA plasma, RPR 18mm Circle Card Test can be used if test is performed within 24 hours
Spécification
Détection de la réagine présente dans le sérum des patients syphilitiques | |
Kit de test de carte RPR | |
Cardiolipine 0,003 %, lécithine 0,020 à 0,022 %, cholestérol 0,09 %, EDTA 0,0125 M, Na2HPO4 0,01 M, KH2PO4 0,01 M, azoture de sodium 0,2 %, charbon 0,02 %, chlorure de choline 10 % p/v, eau désionisée/distillée | |
Détection sérologique de la syphilis |