Learn More
BD Carte de test circulaire Macro-Vue™ RPR (Rapid Plasma Reagin) 18 mm : Cartes
Nontreponemal testing procedure for the serologic detection of syphilis
Marque: BD 274449
Alert:
RPR Card Antigen Suspension contains sodium azide, which is harmful if swallowed. Contact with acids liberates very toxic gas. After contact with skin, wash immediately with plenty of water. Sodium azide may react with lead and copper plumbing to form highly explosive metal azides. On disposal, flush with a large volume of water to prevent azide buildup.
Description
- Produit recommandé lorsque le prélèvement sanguin veineux est utilisé et qu’un grand volume de sérum est disponible, comme dans les laboratoires de santé publique et clinique
- Différents kits de tests de carte RPR sont disponibles avec toutes les fournitures nécessaires pour effectuer la procédure
- Kit disponible dans un grand nombre de tailles
- L’antigène et les composants nécessaires au test peuvent être achetés séparément
- Les cartes de test sont disponibles en modèles avec 10, 15 et 30 points
- Les distributeurs BD Dispenstirs™ sont inclus avec les tests pour servir de dispositifs de pipetage et d’étalage
- Lorsqu’un échantillon contient des anticorps, la floculation entraîne une coagglutination des particules de carbone de l’antigène de la carte RPR, qui apparaissent comme des amas noirs sur le fond blanc de la carte
- Les échantillons non réactifs semblent avoir une couleur gris clair uniforme
- Dans certains cas particuliers, où il faut rapidement obtenir les résultats des tests non tréponémiques, et que l’échantillon est prélevé sous forme de plasma EDTA, la carte de test circulaire RPR 18 mm peut être utilisée si le test est effectué dans les 24 heures
Spécification
Détection de la réagine présente dans le sérum des patients syphilitiques | |
Cardiolipine 0,003 %, lécithine 0,020 à 0,022 %, cholestérol 0,09 %, EDTA 0,0125 M, Na2HPO4 0,01 M, KH2PO4 0,01 M, azoture de sodium 0,2 %, charbon 0,02 %, chlorure de choline 10 % p/v, eau désionisée/distillée | |
Deux ampoules de 3 ml Antigen, aiguille de distribution de calibre 20, flacon distributeur Antigen, agitateurs, 30 cartes avec dix points circulaires de 18 mm chacun, 300 capillaires de 0,05 ml |
Kit de test de carte RPR | |
Détection sérologique de la syphilis | |
300 tests |