Learn More
BD Milieu Middlebrook enrichi en OADC BBL™
Utilisé comme supplément de croissance pour la recherche microbiologique. Le milieu Middlebrook enrichi en OADC BD Difco™ BBL™ est recommandé pour l’isolation et la culture des mycobactéries et autres microbes.
250.00€ - 804.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Additif | Milieu Middlebrook enrichi en OADC (acide oléique, albumine, dextrose, catalase) |
Forme | Visqueux |
À utiliser avec (application) | Milieux de culture déshydratés |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11708173
|
BD
211886 |
Tube | 20 ml |
250.00€
200mL |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11837463
|
BD
212351 |
Flacon | 500 ml |
804.00€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Format déshydraté
- Milieu de culture
- Sans DNR (latex)
Spécification
ISO/DIS, 11014 | |
Milieu Middlebrook enrichi en OADC (acide oléique, albumine, dextrose, catalase) | |
Milieux de culture déshydratés |
2°C à 8°C | |
Visqueux |