Learn More
BD Milieu Middlebrook enrichi en OADC BBL™
Utilisé comme supplément de croissance pour la recherche microbiologique. Le milieu Middlebrook enrichi en OADC BD Difco™ BBL™ est recommandé pour l’isolation et la culture des mycobactéries et autres microbes.
Marque: BD 212351
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.79200kg
Description
- Format déshydraté
- Milieu de culture
- Sans DNR (latex)
Spécification
ISO/DIS, 11014 | |
Milieu Middlebrook enrichi en OADC (acide oléique, albumine, dextrose, catalase) | |
Milieux de culture déshydratés | |
500 ml |
2°C à 8°C | |
Visqueux | |
Flacon |