Learn More
Gibco™ Peptone Bacto™
Produit de digestion enzymatique de protéines
Brand: Gibco™ 211820
Additional Details : Poids : 2.46000kg
Description
Milieux de culture déshydratés• Soytone peptone
• Obtenue par digestion papaïnique de soja
• Peptone DifcoTM
Specifications
LUO, MUO | |
Bactéries | |
Seau | |
Bacto™ | |
Origine animale |
Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers. | |
Milieux bactériens | |
Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes | |
2000 g |