Learn More
BD Milieux de culture déshydratés BBL™ : infusion cœur-cervelle
Utilisé dans la culture de microorganismes exigeants et non exigeants, y compris les bactéries aérobies et anaérobies, à partir de divers matériaux cliniques et non cliniques
343.00€
Spécification
Certifications/Conformité | AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA |
---|---|
Forme | Déshydraté |
Type de milieu | infusion cœur-cervelle |
Type de produit | Infusion cœur-cervelle |
Formule | Infusion cœur-cervelle à partir de (solides) 6 g/l, produit de digestion peptique de tissu animal 6 g/l, produit de digestion pancréatique de gélatine 14,5 g/l, dextrose 3 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, phosphate disodique 2,5 g/l |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10217705
|
BD
211059 |
Flacon | 500 g |
343.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Formule : Infusion cœur-cervelle à partir de (solides) 6 g/l, produit de digestion peptique de tissu animal 6 g/l, produit de digestion pancréatique de gélatine 14,5 g/l, dextrose 3 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, phosphate disodique 2,5 g/l
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
Spécification
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA | |
infusion cœur-cervelle | |
Infusion cœur-cervelle à partir de (solides) 6 g/l, produit de digestion peptique de tissu animal 6 g/l, produit de digestion pancréatique de gélatine 14,5 g/l, dextrose 3 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, phosphate disodique 2,5 g/l |
Déshydraté | |
Infusion cœur-cervelle | |
Pour exigeants, non exigeants, aérobies et anaérobies |