Learn More
BD Milieux de culture déshydratés BBL™ : infusion cœur-cervelle
Utilisé dans la culture de microorganismes exigeants et non exigeants, y compris les bactéries aérobies et anaérobies, à partir de divers matériaux cliniques et non cliniques
Marque: BD 211059
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : CAS : 50-99-7 Poids : 0.50000kg
Description
- Formule : Infusion cœur-cervelle à partir de (solides) 6 g/l, produit de digestion peptique de tissu animal 6 g/l, produit de digestion pancréatique de gélatine 14,5 g/l, dextrose 3 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, phosphate disodique 2,5 g/l
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
Spécification
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA | |
infusion cœur-cervelle | |
Infusion cœur-cervelle à partir de (solides) 6 g/l, produit de digestion peptique de tissu animal 6 g/l, produit de digestion pancréatique de gélatine 14,5 g/l, dextrose 3 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, phosphate disodique 2,5 g/l | |
Flacon |
Déshydraté | |
Infusion cœur-cervelle | |
Pour exigeants, non exigeants, aérobies et anaérobies | |
500 g |