Learn More
Gibco™ Extrait de levure Bacto™
Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes. Additif de milieux de culture déshydratés Gibco™ Bacto™ : est fourni sous forme déshydratée pour la convenance du personnel de laboratoire et des spécialistes des bioprocédés.
144.00€ - 10350.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage :2°C à 25°C.Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
---|---|
Type de culture | Mammifères, insectes, microbiens |
À utiliser avec (application) | Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes |
Gamme de produits | Bacto™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16279781
|
Gibco™
212750 |
500 g |
144.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16249781
|
Gibco™
212710 |
50 kg | |||||||
Description
- Concentré de levure autolysée soluble dans l’eau
- Possède les plus hauts niveaux de glucides en matière d’extraits de levure
- Isolat de Saccharomyces cerevisiae différent de celui trouvé dans l’hydrolysat de levure BD Bacto TC
- Ce supplément est largement utilisé dans différents vaccins pour les animaux et les humains et apporte des éléments hydrosolubles essentiels à toute formulation de milieu comme les vitamines, acides aminés, peptides, nucléosides et glucides
- Résultats observés sur de nombreux types de cellules plus ou moins fastidieux comme Esherichia coli, les espèces d’Erysipelothrix, Clostridium botulinum, Fusobacterium necroforum et les espèces d’Agrobacterium
Spécification
Conditions de stockage :2°C à 25°C.Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. | |
Mammifères, insectes, microbiens | |
Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes | |
Bacto™ |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1825 jours