Learn More
Gibco™ Extrait de levure Bacto™
Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes. Additif de milieux de culture déshydratés Gibco™ Bacto™ : est fourni sous forme déshydratée pour la convenance du personnel de laboratoire et des spécialistes des bioprocédés.
Marque: Gibco™ 212710
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Concentrat de la portion hydrosoluble de levure autolysée
- Possède les plus hauts niveaux de glucides des produits d’extrait de levure
- Isolat de Saccharomyces cerevisiae différent de celui trouvé dans Gibco™ Bacto TC Yeastolate
- Très utilisé dans de nombreux vaccins pour les animaux et les humains, ce complément fournit des vitamines, des acides aminés, des peptides, des nucléosides et des glucides essentiels hydrosolubles tous types de formulations de milieux
- Résultats observés dans de nombreux types de cellules exigeantes et non exigeantes, notamment les espèces d’Esherichia coli, d’Erysipelothrix, de Clostridium botulinum, de Fusobacterium nécrophorum et d’Agrobacterium
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Conditions de stockage : 2°C à 25°C Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. | |
Déshydraté | |
Applications de culture de cellules de mammifères, de fermentation microbienne et de culture de cellules d’insectes | |
50 kg |
Mammifères, insectes, microbiens | |
Milieux de culture déshydratés | |
Bacto™ | |
Levure, sans composants d’origine animale |