Learn More
BD Gélose déshydratée Bacto™
Agent solidifiant purifié. La gélose déshydratée BD Difco™ Bacto™ est purifiée pour éliminer les corps étrangers.
Marque: BD 214030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Agent solidifiant purifié. La gélose déshydratée BD Difco™ Bacto™ est purifiée pour éliminer les corps étrangers.
- Les corps étrangers, les portions pigmentées et les sels sont réduits au minimum
- Granulés de couleur claire et fins
- Pratique pour la pesée et la manipulation
Détermine la motilité et la croissance des anaérobies et microaérophiles
Spécification
ISO/DIS, 11014 | |
Gélose | |
Détermination de la motilité et de la croissance des anaérobies et microaérophiles | |
2000 g |
1,5% | |
Déshydraté | |
Récipient |