Learn More
BD Gélose déshydratée Bacto™
Click to view available options
Quantité:
100 g
454 g
2000 g
Type d’emballage:
Flacon
Récipient
Conditionnement:
100g
2kg
454g
Description
Agent solidifiant purifié. La gélose déshydratée BD Difco™ Bacto™ est purifiée pour éliminer les corps étrangers.
- Les corps étrangers, les portions pigmentées et les sels sont réduits au minimum
- Granulés de couleur claire et fins
- Pratique pour la pesée et la manipulation
Détermine la motilité et la croissance des anaérobies et microaérophiles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO / DIS, 11014 |
| Concentration | 1,5% |
| Additif | Gélose |
| Forme | Déshydraté |
| À utiliser avec (application) | Détermination de la motilité et de la croissance des anaérobies et microaérophiles |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 100 g |