Learn More
Brannan™ Densimètres Baumé
À utiliser avec des liquides plus lourds que l’eau avec une tension superficielle moyenne. Les densimètres Baumé Brannan™ ont tous une longueur de 250 mm et sont réglés à 15,6°C.
18.10€ - 18.40€
Spécification
Type Densimètre Baume
Comprend Tube de protection en plastique
Précision selon Baumé plusmn; 2,0
Divisions selon Baumé 1,0
Diamètre (métrique) extérieur 19 mm (Ampoule)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Plage Baumé Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Plage Baumé Prix Quantité et disponibilité  
12700868
Afficher les documents
Brannan™
10/201/0
0 °C à 50 °C
18.10€
1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12710868
Afficher les documents
Brannan™
10/202/0
-0 °C à 70 °C
18.40€
1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
Description
À utiliser avec des liquides plus lourds que l’eau avec une tension superficielle moyenne.Les densimètres Brannan™ Baumé mesurent tous 250 mm de long et sont réglés à 15,6°C.
Utilise le rapport selon lequel 0° Baumé équivaut à une densité relative 60/60°F de 1,00.
  • Adaptés aux liquides à tension superficielle moyenne
  • Matériau : verre sodocalcique, ballast de grenaille d’acier, résine de cire synthétique
  • Longueur totale : 250 mm
  • Diamètre d’ampoule : Jusqu’à 19 mm
  • Poids approximatif : 25 g (tube de protection en plastique de plus de 11 g)
Spécification
Spécification
Densimètre Baume
plusmn; 2,0
19 mm (Ampoule)
36 g
15,6°C
Tube de protection en plastique
1,0
Verre sodocalcique
25 g (plus tube de 11 g)
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brannan™ Densimètres Baumé