Learn More
Brannan™ Densimètres Baumé
Click to view available options
Plage Baumé:
-0 °C à 70 °C
0 °C à 50 °C
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser avec des liquides plus lourds que l’eau avec une tension superficielle moyenne.Les densimètres Brannan™ Baumé mesurent tous 250 mm de long et sont réglés à 15,6°C.
Utilise le rapport selon lequel 0° Baumé équivaut à une densité relative 60/60 F de 1,00.
- Adaptés aux liquides à tension superficielle moyenne
- Matériau : verre sodocalcique, ballast de grenaille d’acier, résine de cire synthétique
- Diamètre de l’ampoule : jusqu’a 19 mm
- Poids approximatif : 25 g (tube de protection en plastique de plus de 11 g)
Spécification
Spécification
| Type | Densimètre Baume |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Comprend | Tube de protection en plastique |
| Précision selon Baumé | ± 2,0 g/ml |
| Divisions selon Baumé | 1,0 |
| Diamètre (métrique) extérieur | 19 mm (Ampoule) |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Poids à l’expédition (métrique) | 36 g |
| Poids (métrique) | 25 g (plus tube de 11 g) |
| Plage Baumé | -0 °C à 70 °C |
| Afficher plus |