Learn More
Testo™ Batteries
Utilisez cette pile avec une variété de produits. Les piles Testo™ sont compatibles avec les enregistreurs de données Testo.
28.36€ - 48.10€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10002772
|
Testo™
0515 0177 |
Pour Testo : 175-T1, 175-T2, 177 |
48.10€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10192492
|
Testo™
0515 0175 |
Pour Testo : 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2 | N/A | N/A | N/A | |||||
11881724
|
Testo™
2005150019 |
For Testo 175-T3/175-H1/175-H2/S1 | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- 3,6V
- 0.8Ah
- ½AA
Spécification
Batterie |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Testo™ Batteries