Learn More
Testo™ Batteries
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour Testo : 175-T1, 175-T2, 177
Pour Testo : 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2
Testo 175-T3/175-H1/175-H2/S1
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 3,6V
- 0.8Ah
- ½AA
Spécification
Spécification
| Type de produit | Batterie |
| À utiliser avec (équipement) | Pour Testo : 175-T1, 175-T2, 177 |
| Tension | 3,6 V |
| Ampérage | 1,9 Ah |