Learn More
Brannan™ Thermomètre d’échantillonnage par lot
Confirment les conditions normales auxquelles sont soumis les lots traités ou stockés. Les thermomètres d’échantillonnage par lot Brannan™ aident à atténuer les variations de température liées aux thermostats ou l’ouverture des armoires.
23.25€ - 25.85€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat UKAS |
---|---|
Longueur (métrique) | 145 mm |
Remplissage du thermomètre | Alcool bleu |
Type de produit | Thermomètre d’échantillonnage par lot |
Précision | ± 0.7°C |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12369359
|
Brannan™
22/100/2 |
-5°C à +20°C | Réfrigération des banques de sang |
23.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13029202
|
Brannan™
22/101/2 |
-30°C à 0°C | Congélateurs |
25.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le thermomètre à courte échelle installé dans un flacon scellé confirme les conditions typiques auxquelles sont soumis les lots en cours de fabrication ou de stockage.- Il aide à atténuer les variations de température liées aux thermostats ou à l’ouverture des armoires.
- Traçabilité selon les normes reconnues avec des numéros de série individuels et une déclaration de précision.
- Liquide de remplissage à base d’alcool bleu de faible toxicité.
- Marquages permanents.
- Fixation magnétique ou autostable.
Spécification
Certificat UKAS | |
Alcool bleu | |
± 0.7°C |
145 mm | |
Thermomètre d’échantillonnage par lot |