Learn More
Brannan™ Thermomètre d’échantillonnage par lot
Confirment les conditions normales auxquelles sont soumis les lots traités ou stockés. Les thermomètres d’échantillonnage par lot Brannan™ aident à atténuer les variations de température liées aux thermostats ou l’ouverture des armoires.
Marque: Brannan™ 22/100/2
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Le thermomètre à courte échelle installé dans un flacon scellé confirme les conditions typiques auxquelles sont soumis les lots en cours de fabrication ou de stockage.- Il aide à atténuer les variations de température liées aux thermostats ou à l’ouverture des armoires.
- Traçabilité selon les normes reconnues avec des numéros de série individuels et une déclaration de précision.
- Liquide de remplissage à base d’alcool bleu de faible toxicité.
- Marquages permanents.
- Fixation magnétique ou autostable.
Spécification
Certificat UKAS | |
145 mm | |
Thermomètre d’échantillonnage par lot | |
- 5°C |
Réfrigération des banques de sang | |
Alcool bleu | |
20°C | |
-5°C à +20°C |