Learn More
Brannan™ Batch Sampling Oven Thermometer with Calibration Certificate
Precision test oven thermometers sealed into a 30 mL polypropylene bottle containing a heat transfer medium, ideally suited to monitor the temperature of samples in a controlled storage. Complete with traceable calibration.
167.00€ - 214.00€
Spécification
Remplissage du flacon | Aluminium oxide crystals |
---|---|
Taille de flacon | 30 mL |
À utiliser avec (application) | Oven Batch Sampling |
Hauteur (impériale) | 5.71 in. |
Hauteur (métrique) | 14.5 cm |
Code produit | Marque | Calibrated | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibrated | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17873288
|
Brannan™
17/102/2 + 49/503/0 |
3-point UKAS |
214.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17813058
|
Brannan™
17/102/2 + 49/101/0 |
3 Point Traceable |
167.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Non-hazardous LO-tox™ filling
- Temperature measurement unaffected by short term fluctuations
- Temperature range: +20°C to +130°C
- Supplied with calibration and statement of accuracy
- Made in UK
Spécification
Aluminium oxide crystals | |
Oven Batch Sampling | |
14.5 cm | |
14.5 cm | |
Aluminium oxide crystals | |
91 g | |
266°F | |
68°F | |
68°F to 266°F | |
None | |
1,0°C | |
3.5 cm |
30 mL | |
5.71 in. | |
Polypropylene bottle and glass thermometer | |
Glass | |
3.2099 oz. | |
0.14 in. | |
+130°C | |
+20°C | |
+20°C to +130°C | |
± 2°C | |
None |