Learn More
Brannan™ Batch Sampling Oven Thermometer with Calibration Certificate
Code produit. 17813058
Click to view available options
Calibrated:
Traçabilité en 3 points
UKAS à 3 points
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17813058
Marque: Brannan™ 17/102/2 + 49/101/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Precision test oven thermometers sealed into a 30 mL polypropylene bottle containing a heat transfer medium, ideally suited to monitor the temperature of samples in a controlled storage. Complete with traceable calibration.
  • Non-hazardous LO-tox™ filling
  • Temperature measurement unaffected by short term fluctuations
  • Temperature range: +20°C to +130°C
  • Supplied with calibration and statement of accuracy
  • Made in UK
Spécification
Remplissage du flacon Aluminium oxide crystals
Taille de flacon 30 mL
Points d’étalonnage 35°C, 50°C, 90°C
Certifications/Conformité UK National Standards ISO 9001
À utiliser avec (application) Oven Batch Sampling
Hauteur (impériale) 5.71 in.
Hauteur (métrique) 14.5 cm
Comprend Polypropylene bottle and glass thermometer
Longueur (métrique) 14.5 cm
Matériau Glass
Remplissage du thermomètre Aluminium oxide crystals
Poids (impériale) 3.2099 oz.
Poids (métrique) 91 g
Largeur (impériale) 0.14 in.
Température max. (impériale) 266°F
Température max. (métrique) +130°C
Température (impériale) min. 68°F
Température min. (métrique) +20°C
Plage de températures (impériale) 68°F to 266°F
Plage de températures (métrique) +20°C to +130°C
Calibrated Traçabilité en 3 points
Type de batterie None
Précision ± 2°C
Subdivision 1,0°C
Affichage None
Largeur (métrique) 3.5 cm